Acetonitril analytischer Standard, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäurenitril
, Ethansäurenitril
, Ethannitril
, Methylcyanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
45983-5MLEA
93.1
EUR
45983-5ML
Acetonitril analytischer Standard, Supelco®
Acetonitril
Formel:
H₃CCN Molecular Weight: 41,05 g/mol Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –45,7 °C Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001878 CAS-Nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
![]() |