Undecanal
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: HendecanalUndecylaldehyd
EHERC17896200EA 25.6 EUR
EHERC17896200
Undecanal
Undecanal
Formel: C₁₁H₂₂O
Molecular Weight: 170,3 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,827 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007016
CAS-Nummer: 112-44-7
EINECS: 203-972-6