Bariumchlorid Dihydrat ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
21709.364EA 335 EUR
21709.364
Bariumchlorid Dihydrat ≥98%, TECHNICAL
Bariumchlorid Dihydrat
Formel: BaCl₂·2H₂O
Molecular Weight: 244,27 g/mol
Siedepunkt: 1560 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 960 °C
Dichte: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149154
CAS-Nummer: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00974
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %