Citronensäure Monohydrat ≥99%, Pulver, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
20275.367EA 259 EUR
20275.367 20275.460 20275.298
Citronensäure Monohydrat ≥99%, Pulver, GPR RECTAPUR®
Citronensäure Monohydrat
Formel: C₆H₈O₇.H₂O
Molecular Weight: 210,14 g/mol
Schmelzpunkt: 135…152 °C
Dichte: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 173,9 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149972
CAS-Nummer: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/24/713424.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm