Silbernitrat 0.04 mol/l (0.04 N) in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Höllenstein
302636.1000EA
129
EUR
PRLSMC302636.6010
302636.1000
Silbernitrat 0.04 mol/l (0.04 N) in wässriger Lösung
Silbernitrat
Formel:
AgNO₃ Molecular Weight: 169,87 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 |