Zählkammern, Malassez
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
BRND719005EA 57.8 EUR
BRND719005
Zählkammern, Malassez
Objektträger Zählkammern
Diese Zählkammer wird häufig für die Zellzählung in der Rückenmarksflüssigkeit oder zur Zählung von Nematoden verwendet.
  • Die großen Rechtecke haben eine Fläche von 0,25×0,20 = 0,05 mm²
  • Sie sind jeweils in 20 Kleinstquadrate mit einer Fläche von 0,0025 mm² unterteilt
  • Zählkammer mit rechteckigem Zählnetz mit einer Fläche von 5 mm²