Salpetersäure 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
30065.291EA
26.8
EUR
30065.291
Salpetersäure 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ Molecular Weight: 63,01 g/mol Dichte: 1,035 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.998 - 1.002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |