Salpetersäure 1 mol/l (1 N), BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
7622.9010EA 170.51 EUR
XXXX7622.9010 7622.9010
Salpetersäure 1 mol/l (1 N), BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Dichte: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (mol/l) 0.995 - 1.005