Kaliumdichromat Konzentrat zur Verdünnung zu 1/60 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: KaliumbichromatKaliumpyrochromat
Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
32061.600EA 37.4 EUR
32061.600
Kaliumdichromat Konzentrat zur Verdünnung zu 1/60 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
Molecular Weight: 294,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C) 0.01658 - 0.01675 mol/l