Salzsäure 0.2 mol/l (0.2 N), BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
7651.9010EA
162.26
EUR
7651.9010
Salzsäure 0.2 mol/l (0.2 N), BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Salzsäure
Formel:
HCl Molecular Weight: 36,46 g/mol Dichte: 1,004 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (mol/l) | 0.1990 - 0.2010 |