Salzsäure 0.04 mol/l (0.04 N), AVS TITRINORM gemäß Norm NF T 90-036, volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
30022.293EA
24.1
EUR
30022.293
Salzsäure 0.04 mol/l (0.04 N), AVS TITRINORM gemäß Norm NF T 90-036, volumetrische Lösung
Salzsäure
Geeignet für die Wasserprüfung.
Formel:
HCl Molecular Weight: 36,46 g/mol Dichte: 1,004 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
NIST rückführbar | Bestätigt |
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) | 0.03992 - 0.04008 mol/l |