Salpetersäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
32069.606EA
36.7
EUR
32069.606
Salpetersäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ Molecular Weight: 63,01 g/mol Dichte: 1,38 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C) | 0,0998 - 0,1002 mol/l |