Schwefelsäure 50%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
20696.293EA
33.3
EUR
20696.293
20696.460
Schwefelsäure 50%, TECHNICAL
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Molecular Weight: 98,08 g/mol Siedepunkt: >100 °C (1013 hPa) Dichte: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 50 % |