Natriumhydroxid 50% (w/v) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
191546PEA
0
EUR
191546P
Natriumhydroxid 50% (w/v) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 9…10 °C Dichte: 1,39 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (W/V) | 48.0 - 50.5 % |