Wasserstoffperoxid 35%
Lieferant: Wako
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrogenperoxid
WAKO634-03365EA
593
EUR
WAKO634-03365
Wasserstoffperoxid 35%
Wasserstoffperoxid
Formel:
H₂O₂ Molecular Weight: 34,01 g/mol Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: < 0 °C Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011333 CAS-Nummer: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1,II |