Wasserstoffperoxid 3% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Hydrogenperoxid
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Phosphat
23614.291EA
49.8
EUR
23614.291
Wasserstoffperoxid 3% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Wasserstoffperoxid
Formel:
H₂O₂ Molecular Weight: 34,01 g/mol Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011333 CAS-Nummer: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 2.5 - 3.5 % |
Evaporation residue | Max. 0.05 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |