Salpetersäure 65% analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

KRAF05119.4700EA 60 EUR
KRAF05119.4700 KRAF05119.3700 KRAF05119.4100 KRAF05119.3100 KRAF05119.5100
Salpetersäure 65% analytisches Reagens
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Siedepunkt: 120,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Merck Index: 13,06608

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR