Salpetersäure 20%, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

KRAF05208.7120EA 0 EUR
KRAF05208.7120 KRAF05208.5120 KRAF05208.3100 KRAF05208.4100
Salpetersäure 20%, reinst
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Siedepunkt: ∼86 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,2…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR