Perchlorsäure ≥70-72%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Überchlorsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00519.2514EA 1260 EUR
1.00519.2514 1.00519.2501 1.00519.2510 1.00519.0510 1.00519.1016 1.00519.9999 1.00519.1010 1.00519.1001
Perchlorsäure ≥70-72%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
Molecular Weight: 100,46 g/mol
Siedepunkt: 160…181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –112,2 °C
Dichte: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1 (8),I
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -18 °C
Boiling Point 198.7 °C (1013 hPa)
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid