Salzsäure 20%
Lieferant: Wako
Achtung
WAKO632-03305EA 1130 EUR
WAKO632-03305
Salzsäure 20%
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II