Salzsäure 10% Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
5594.9010EA
192
EUR
5594.9010
5594.9200
Salzsäure 10% Ph. Eur.
Salzsäure
Formel:
HCl Molecular Weight: 36,46 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 9.5 - 10.5 % |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Appearance test | Clear colourless liquid |
Free chlorine | Max. 1 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 2 ppm |
Residue on evaporation | Max. 0.01 % |
Residual solvents | Unlikely by manuf.process |