Natriumchlorid 180 g/l in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
230386MEA
98.3
EUR
230386M
Natriumchlorid 180 g/l in wässriger Lösung
Natriumchlorid
konzentrierte Natriumchlorid-Lösung zur Herstellung einer isotonischen Lösung (0,9 % g/v).
Formel:
NaCl Molecular Weight: 58,44 g/mol Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (M/V) | 17,9 - 18,1 % |
pH-Wert (20°C) | 5,5 - 8,5 |