Natriumdodecylsulfat (SDS) 100 g/l in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dodecylschwefelsäure Natriumsalz
, Natriumlaurylsulfat
, Dodecylnatriumsulfat
, Schwefelsäuredodecylester Natriumsalz
, Laurylsulfat Natriumsalt
M111-100MLEA
137
EUR
M111-100ML
Natriumdodecylsulfat (SDS) 100 g/l in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Starkes Detergenz gebraucht in Lysepuffer zur vollständigen Zersetzung von Membranen und Denaturierung von Proteinen.
- High purity and protease-free
- Suitable for most biological applications
- Used in denaturing gel electrophoresis
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Molecular Weight: 288,38 g/mol Dichte: 1…1,1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036175 CAS-Nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1, |
Spezifikation Testergebnisse
Farbe (APHA) | 5 |
DNase | nicht nachweisbar |
Protease | nicht nachweisbar |
RNase | nicht nachweisbar |