Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Benzene-d_6, 100% (Isotopic)

Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
Synonyms: Cyclohexatrien deuteriertCyclohexatrien-D6

Purity: 100%
CAS No.: 1076-43-3
Molecular Formula: C6D6
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -11°(12°F)
Physical Form: Liquid in prescored ampoules, 0.75ml/ampoule
Density: 0.950
Refractive Index: 1.4986
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Aromatic
Melting Point: 6.8°
Boiling Point: 79.1°
UN No.: 1114
MDL No.: MFCD00003010


Formel: C₆D₆
M.M.: 84,07 g/mol
Siedepunkt: 79 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 6,7 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: -11 °C (closed cup)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003010
CAS-Nummer: 1076-43-3
EINECS: 214-061-8
UN: 1114
ADR: 3,II

Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Angemeldet bleiben?
 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
10 42265.KV
2 42265.SA
Erweitert / Kompakt
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Dichte 0.950
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Melting point 6.8°
Formula weight 84.16
CAS No. 1076-43-3
Purity 100%
Refraktionsindex 1.4986
Flammpunkt -11°(12°F)
Physical form Liquid in prescored ampoules, 0.75ml/ampoule
Odour/scent Aromatic
Siedepunkt 79.1°
Molecular formula C6D6
MDL No. MFCD00003010
UN No. 1114

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge