1,4-Dichlorbenzol-[D4]
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12372100EA 75 EUR
EHERC12372100
1,4-Dichlorbenzol-[D4]
1,4-Dichlorbenzol-[D4]
Formel: C₆D₄Cl₂
Molecular Weight: 150,97 g/mol
CAS-Nummer: 3855-82-1