1,3-Dichlorpropen-[D4] (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) (98% D)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Gefahr
|
PROOCILDLM19380.1EA
585
EUR
PROOCILDLM19380.1
1,3-Dichlorpropen-[D4] (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) (98% D)
1,3-Dichlorpropen-[D4] (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₃D₄Cl₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
202656-23-3 UN: 2047 ADR: 3,III |