Zink
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROONIST-631EA 946 EUR
PROONIST-631
Zink
Zinc
Formel: Zn
Molecular Weight: 65,39 g/mol
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 420 °C
Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255