Sie suchten nach: Zinc
85  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"85"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Zink ≥99.9%, grobes Pulver, EMSURE® Reag. Ph. Eur. ∼ 0.3- 1.5 mm (14-50 mesh ASTM) zur Analyse, suitable for filling of reductors, Supelco®
Artikel-Nr: (1.08782.0500)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Sticks, triangular cross section about 8 mm
VE: 1 * 500 g
Lieferant: Merck
Beschreibung: Zink stabilisiert, Pulver zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Beschreibung: Zink, Certipur® Reag. Ph. Eur. volumetrischer Standard, sekundäres Referenzmaterial, für die Komplexometrie traceable to NIST, Supelco®
Lieferant: Merck
Beschreibung: Zink, Granulat, EMSURE® ISO analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Zink, grobes Pulver, GPR RECTAPUR®
Lieferant: Merck
Beschreibung: Zink stabilisiert, Pulver, Supelco®
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Zink ≥99,9%, Plätzchen, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Artikel-Nr: (6946.0100)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Zink 1000 µg/ml, BAKER INSTRA-ANALYZED® für die Spurenanalytik von Metallen, J.T.Baker®
VE: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (4252-01)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Zink, Granulat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
VE: 1 * 500 g
Artikel-Nr: (29071.261)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Zink
VE: 1 * 500 g
Artikel-Nr: (29068.236)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Zink ≥99,8%, grobes Pulver, AnalaR NORMAPUR® ACS analytisches Reagens
VE: 1 * 250 g
Artikel-Nr: (4244-07)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Zink ≥99,8% (durch EDTA Titration), granular, BAKER ANALYZED® ACS (20 mesh), J.T.Baker®
VE: 1 * 12 kg
Artikel-Nr: (29074.237)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Zink
VE: 1 * 250 g
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Zink ≥99,98% (Metall-Basis), Folie, Breite 30 cm (12 in), Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Artikel-Nr: (43695.HO)
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Zink ≥99.994% (metals basis), Stäbe, Ø 3.18 mm (0.125 in)
VE: 1 * 350 mm
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 85
no targeter for Bottom