Kupfer

PROONIST-45DEA 0 EUR
PROONIST-45D
Kupfer
Copper
Formel: Cu
Molecular Weight: 63,55 g/mol
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1083 °C
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR