Mörser mit Pistill
Lieferant: Brand
BRND110705EA 0 EUR
BRND110705
Mörser mit Pistill
Mörser und Pistille Mörser mit Pistill
Melamin-Formaldehyd (MF), weiß
  • Kochfest und autoklavierbar (121 °C)
  • Mit Fuß und Ausguss.