Salzsäure 32%, NORMATOM®, ultrarein für die Spurenanalytik von Metallen
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
83878.300EA 1920 EUR
83878.300 83878.230 83878.270 83878.290
Salzsäure 32%, NORMATOM®, ultrarein für die Spurenanalytik von Metallen
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (HCl, w/w) 32 - 35%
Ag (Silber) max. 10 ppt
Al (Aluminium) max. 20 ppt
As (Arsen) max. 50 ppt
Au (Gold) max. 50 ppt
B (Bor) max. 100 ppt
Ba (Barium) max. 10 ppt
Be (Beryllium) max. 10 ppt
Bi (Bismut) max. 10 ppt
Ca (Calcium) max. 10 ppt
Cd (Cadmium) max. 10 ppt
Ce (Cer) max. 10 ppt
Co (Cobalt) max. 10 ppt
Cr (Chrom) max. 10 ppt
Cs (Cäsium) max. 10 ppt
Cu (Kupfer) max. 10 ppt
Dy (Dysprosium) max. 1 ppt
Er (Erbium) max. 1 ppt
Eu (Europium) max. 1 ppt
Fe (Eisen) max. 10 ppt
Ga (Gallium) max. 10 ppt
Gd (Gadolinium) max. 1 ppt
Hf (Hafnium) max. 10 ppt
Hg (Quecksilber) max. 50 ppt
Ho (Holmium) max. 1 ppt
In (Indium) max. 1 ppt
K (Kalium) max. 10 ppt
La (Lanthan) max. 1 ppt
Li (Lithium) max. 10 ppt
Lu (Lutetium) max. 10 ppt
Mg (Magnesium) max. 10 ppt
Mn (Mangan) max. 10 ppt
Mo (Molybdän) max. 10 ppt
Na (Natrium) max. 10 ppt
Nb (Niob) max. 1 ppt
Nd (Neodym) max. 1 ppt
Ni (Nickel) max. 20 ppt
Pb (Blei) max. 10 ppt
Pd (Palladium) Information Only
Pr (Praseodym) max. 1 ppt
Pt (Platin) Information Only
Rb (Rubidium) max. 10 ppt
Re (Rhenium) max. 10 ppt
Rh (Rhodium) max. 10 ppt
Ru (Ruthenium) max. 10 ppt
Sb (Antimon) max. 20 ppt
Sc (Scandium) max. 10 ppt
Se (Selen) Information Only
Sm (Samarium) max. 1 ppt
Sn (Zinn) max. 20 ppt
Sr (Strontium) max. 10 ppt
Ta (Tantal) Information Only
Tb (Terbium) max. 1 ppt
Te (Tellur) max. 1 ppt
Th (Thorium) max. 1 ppt
Ti (Titan) max. 10 ppt
Tl (Thallium) max. 10 ppt
Tm (Thulium) max. 1 ppt
U (Uran) max. 1 ppt
V (Vanadium) max. 10 ppt
W (Wolfram) max. 10 ppt
Y (Yttrium) max. 1 ppt
Yb (Ytterbium) max. 1 ppt
Zn (Zink) max. 10 ppt
Zr (Zirkon) max. 10 ppt