Sie suchten nach: Gewichte
Ob zum Kalibrieren von Waagen nach den internationalen Normen oder zum Stabilisieren von Gefäßen während eines Verfahrens - Gewichte sind bei vielen Untersuchungen wichtige Hilfsmittel, um akkurate Ergebnisse zu gewährleisten. Die einzelnen Modelle oder wirtschaftlichen Sets aus langlebigen Metallen halten dem intensiven, regelmäßigen Gebrauch sowie einem möglichen Kontakt mit aggressiven Lösungsmitteln stand. Eine große Auswahl an verschiedenen Sorten und Größen stellt die Kompatibilität mit der bestehenden Ausrüstung im Labor oder Unterrichtsraum sicher.
Ob zum Kalibrieren von Waagen nach den internationalen Normen oder zum Stabilisieren von Gefäßen während eines Verfahrens - Gewichte sind bei vielen Untersuchungen wichtige Hilfsmittel, um akkurate Ergebnisse zu gewährleisten. Die einzelnen Modelle oder wirtschaftlichen Sets aus langlebigen Metallen halten dem intensiven, regelmäßigen Gebrauch sowie einem möglichen Kontakt mit aggressiven Lösungsmitteln stand. Eine große Auswahl an verschiedenen Sorten und Größen stellt die Kompatibilität mit der bestehenden Ausrüstung im Labor oder Unterrichtsraum sicher.
55  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"55"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Rechteckige Gewichte aus Gusseisen, dauerhaft magnetisiert.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Messinggewichte eignen sich bestens für die Einführung in die Konzepte von Gewicht und Kraft im schulischen Umfeld.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Gewichte aus antimagnetischem und poliertem Edelstahl. Geeignet für elektronische Präzisionswaagen mit mittlerer Auflösung. Gewichte über 20 g we...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Gewichte aus massivem, antimagnetischem und poliertem Edelstahl.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Gewichte aus Edelstahl der Klasse F2 eignen sich für Anwender, die moderate Toleranzwerte bei ihrer Kalibrierung und den alltäglichen Wägea...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Gewichte von 1 g bis 50 g bestehen aus einem Monoblock, die größeren Gewichte haben eine Justieraussparung.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Gewichte aus massivem, antimagnetischem und poliertem Edelstahl. Für hochauflösende, elektronische Waagen geeignet.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Gewichte der OIML-Klasse E1 dienen zur Sicherung der Rückführbarkeit zwischen den nationalen Massenormalen (deren Werte vom Internationalen Kilog...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Edelstahl. Drahtgewichte bis 500 mg in Kobaltlegierung.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Rechteckige Gewichte aus Gusseisen (Dichte von 7,2 g/cm³).
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Gewichte aus antimagnetischem und poliertem Edelstahl. Geeignet für elektronische Präzisionswaagen mit mittlerer Auflösung. Gewichte über 20 g we...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Ein preisgünstiges Sortiment von Kalibriersätzen mit nur drei Edelstahl-Gewichten, die die Anforderungen an die routinemäßige Kalibrierung von Präzisi...
Artikel-Nr: (611-3815)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Gewichte, Calibration, VWR®, Klasse: E1, Gewicht: 1000 g, Edelstahl
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Prüfgewichte aus Edelstahl oder Aluminium.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Gewichte aus Edelstahl gemäß Klasse 1 zur präzisen Prüfung und Justierung von elektronischen Waagen.
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Sorgen Sie dafür, dass Ihre Proben fließen und die Schläuche sich nicht verdrehen.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 55
no targeter for Bottom