Regenmesser nach Hellmann
Lieferant: Amarell
AMARK191066EA 14.75 EUR
AMARK191066 620-1105
Regenmesser nach Hellmann
Wetterstationen
Regenmesser aus Edelstahl, Behälter aus transparentem PS.
  • Behältervolumen 250 ml = 25 mm Niederschlag
  • Einteilung: 1 mm
  • Sammelfläche: 10000 mm²