Sie suchten nach: Reinstwassersysteme
70  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"70"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieses Zwei-in-Eins-Laborwassersystem stellt aus Leitungswasser Reinst- (Typ I) und RO-Wasser (Typ III) her. Die Qualität des Reinstwassers erfüllt od...
Sale!
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieses leistungsstarke und intuitive Laborwasser-Reinigungssystem macht aus Leitungswasser hochwertiges und konsistentes Reinstwasser vom Typ I und ED...
Sale!
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieses leistungsstarke und intuitive Laborwasseraufreinigungssystem stellt aus RO-, destilliertem oder deionisiertem Wasser Typ-1-Reinstwasser her. Di...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieses kompakte „Plug-and-Play“-Laborwassersystem ist eine ideale Wahl für Anwender, die bis zu 20 Liter Reinstwasser Typ I oder ROWasser (Typ III) pr...
Sale!
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieses kompakte System stellt EDI-Wasser Typ II direkt aus Leitungswasser her. Die Qualität des Typ-II-Wassers entspricht der gemäß ASTM, CAP, CLSI u...
Sale!
Lieferant: Merck
Beschreibung: Milli-Q® EQ 7008/7016 ultrapure and reverse osmosis (RO, Type 3) water systems are designed to produce consistent ultrapure water quality [resistivity...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Elix® Essential delivers Type 2 water customised to fit a broad range of research areas. It is designed to be fed from potable water and is the ideal ...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Integrierte Reinstwasser- und Reinwassersysteme, die intelligent, intuitiv und umweltfreundlich zugleich sind.
Lieferant: Merck
Beschreibung: RiOs™ Essential systems are ideal for laboratories needing reliable, constant production of Reverse Osmosis, RO (Type 3) water from potable tap water....
Lieferant: Merck
Beschreibung: Das Sortiment an Direct-Q® Systemen bietet Ihnen eine praktische und flexible Lösung für Ihre Rein- und Reinstwasseranforderungen, direkt von trinkbar...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Die Synergy® Reinstwassersysteme sind ideal für Labore, die eine Entnahmestelle für hochwertiges Reinstwasser benötigen und Zugriff auf Reinwasser hab...
Artikel-Nr: (MILLZRDSVCL3GE)
Lieferant: Merck
Beschreibung: This system is a very compact solution designed for low volume analysers. It efficiently combines reverse osmosis (RO) technology with deionisation (D...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Merck
Beschreibung: Purifies up to 3000 L/day with integrated storage, distribution and remote monitoring.
Lieferant: Merck
Beschreibung: Milli-Q® IQ Element water purification and dispensing unit is designed to fit into your trace analysis workflow. The Milli-Q® IQ Element unit, combine...
Artikel-Nr: (172-5109)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Das kompakte und benutzerfreundliche Milli-DI® Reinstwassersystem wurde speziell für einen geringen Bedarf an Reinwasser von 3 bis 5 Litern täglich en...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Merck
Beschreibung: Das RiOs™ 3 System eignet sich für allgemeine, nicht-kritische Laboranwendungen oder zur Vorbehandlung von Wasser für Reinstwassersysteme und ist somi...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 70
no targeter for Bottom