Ölbäder, ONE Serie
Lieferant: Memmert
462-3576EA 0 EUR
462-3576
Ölbäder, ONE Serie
Bäder Ölbäder
Ölbäder mit Tank und Gehäuse aus korrosionsfestem Edelstahl. Die Geräte besitzen 2 Sensoren PT 100. Die Heizelemente befinden sich an den Seiten und am Boden des Tanks, was zu einer höheren Temperaturgenauigkeit führt.
  • Mikroprozessor-PID-Regler mit integriertem Autodiagnosesystem und digitaler LED-Anzeige für alle Einstellparameter und Alarmwerte, mit einer Auflösung von 0,1 °C (für Temperaturen unter 99,9 °C)
  • Programmierbare digitale Zeitschaltuhr, 1 Minute bis 999 Stunden mit 4 Funktionen: EIN; verzögert EIN; Halten; Einstelltemperatur während einer festgelegten Haltezeit halten
  • Akustischer und optischer Alarm, automatisches Ausschalten der Heizung bei Programmende und niedrigem Füllstand
  • Zu den Sicherheitsfunktionen gehört ein unabhängig einstellbarer Temperaturbegrenzer der TWB-Schutzklasse 2
Bestellinformation: Sämtliche Modelle werden ohne Gestelle, Ringsatz oder Deckel geliefert. Benötigtes Zubehör muss separat bestellt werden.
Bitte beachten * RT = Raumtemperatur