Sie suchten nach: Heizbäder
8  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: Die für den Dauerbetrieb bei über 90 °C Wassertemperatur entwickelten Siedebäder sind mit einer Edelstahlwanne im externen Gehäuse und einer Analogste...
Lieferant: LAUDA
Beschreibung: Abdampfwasserbad für schonende Abdampfarbeiten. Arbeitstemperaturbereich: 25 bis 100 °C.
Lieferant: GESTIGKEIT HARRY
Beschreibung: Precision heating baths which can be used for fluid, oil, air or as a sandbath for continuous operation. They are very well suited for use with rotary...
Lieferant: GESTIGKEIT HARRY
Beschreibung: Can be universally employed as either an air, fluid or sandbath for heating many of the various receptactles in laboratory use, regardless of size or ...
Artikel-Nr: (HECH43180010)
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: The Thermostatic waterbath, CE certified is fully electronic wear-free temperature control with digital display. Temperature control with adjustable n...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: NICKEL ELECTRO
Beschreibung: Fixed temperature baths with concentric ringed lids. The steam produced provides an effective source of heat for samples that may otherwise be thermal...
Lieferant: NICKEL ELECTRO
Beschreibung: Boiling bath, NE1B-28, Edelstahl, Kapazität: 28 L, 1500 W, B×T×H: 538×332×290 mm, Gewicht: 12,5 kg
Lieferant: SELECTA
Beschreibung: Double skinned AISI 310 stainless steel tank with an exterior case of AISI 304 stainless steel. The heating elements embedded in INCOLOY heat and corr...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom