Multifrequenz-Ultraschallbäder, Transsonic TI-H-Serie
Lieferant: Elma
ELMA2390400010EA 2421 EUR
ELMA2390400010
Multifrequenz-Ultraschallbäder, Transsonic TI-H-Serie
Die Transsonic TI-H-Serie ist in verschiedenen Gerätegrößen mit 25 bis 45 kHz erhältlich. Das ergonomisches Design und die optimale Materialverträglichkeit sind für den industriellen Einsatz in Produktion, Werkstatt und Service ausgelegt. Diese Ultraschallbäder sind mit einer Zeitschaltuhr ausgestattet, einstellbar von 0 bis 15 min.
  • Zwei umschaltbar Frequenzen für eine intensive und schonende Reinigung
  • Schwingwannen aus Sonder-Edelstahl, für den robusten Einsatz und zur langen Haltbarkeit der Schwingwanne
  • Degas: zur schnellen effektiven Entgasung der Reinigungsflüssigkeit
  • Sweep: zur optimalen Schallfeldverteilung
  • Heizung thermostatisch regelbar (30 bis 80 °C)
Zwei Frequenzen (umschaltbar) in einem Gerät
Bestellinformation: Zusätzliche Modelle sind erhältlich, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen.