Sie suchten nach: Ultraschallbäder
Ultraschallbäder erzeugen Wellen in einem Wassertank, um Glaswaren und Instrumente gründlich zu reinigen. Die Edelstahl-Kammer hält den Kavitationsblasen und selbst starken Lösungsmittel stand, wenn eine intensivere Reinigung notwendig ist. Durch umschaltbare Frequenzen ermöglichen die kompakten Ultraschallbäder eine schonende Reinigung von zerbrechlichen Utensilien, die in analytischen oder medizinischen Laboren verwendet werden. Der vollständige Reinigungsvorgang dauert nur wenige Minuten und das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ab.
Ultraschallbäder erzeugen Wellen in einem Wassertank, um Glaswaren und Instrumente gründlich zu reinigen. Die Edelstahl-Kammer hält den Kavitationsblasen und selbst starken Lösungsmittel stand, wenn eine intensivere Reinigung notwendig ist. Durch umschaltbare Frequenzen ermöglichen die kompakten Ultraschallbäder eine schonende Reinigung von zerbrechlichen Utensilien, die in analytischen oder medizinischen Laboren verwendet werden. Der vollständige Reinigungsvorgang dauert nur wenige Minuten und das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ab.
24  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Reinigung mittels Ultraschall ist eine der effizientesten Methoden, um Teile mit komplexer Geometrie, wie z. B. Lamellen, Hinterschneidungen, Boh...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Ultraschallreinigung durchdringt sogar mikroskopische Öffnungen und ermöglicht eine vollständige Säuberung der behandelten Gegenstände. Deshalb ist si...
Lieferant: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beschreibung: Powerful and individual - the versatile Elmasonic Select series for ultrasonic cleaning are equipped with 37 kHz ultrasonic frequency, 5 ultrasonic mo...
Lieferant: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beschreibung: Ultraschallbad, Kunststoffdeckel, blau
Lieferant: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beschreibung: Die Ultraschallgeräte der Elmasonic P-Reihe eignen sich hervorragend für alle Anwendungen in Analyse- und Medizinlabors und in der industriellen Produ...
Lieferant: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beschreibung: The Elmasonic EASY ultrasonic bath series includes 9 units of different sizes and is characterised by simple, user-friendly operation. With 100% ultra...
Neuer Artikel bei VWR!
Artikel-Nr: (142-0035)
Lieferant: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beschreibung: Die Ultraschallgeräte verfügen über die neu entwickelte zuschaltbare Sweep-Funktion. Hier wird eine homogene Schallfeldverteilung durch eine kontinuie...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beschreibung: Elmasonic xtra ST floor-mounted ultrasonic devices are designed for use in a production environment, workshops and servicing. The wide range of featur...
Lieferant: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beschreibung: Elmasonic xtra TT tabletop ultrasonic devices are designed for use in production environments, workshops and servicing. All functions and cleaning par...
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: Die XUB-Serie digital gesteuerter Tisch-Ultraschallbäder bietet konsistente und zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Umgebungen wie zum Beispie...
Lieferant: BRANSON
Beschreibung: CPX ultrasonic baths feature digital controls with power tracking capabilities to adjust for light or heavy loads, high/low power control, degassing a...
Lieferant: BRANSON
Beschreibung: M and MH Series ultrasonic baths are known for offering a high level of precision and reliability.
Lieferant: Retsch GmbH
Beschreibung: Ultrasonic Baths are especially for fast cleaning of test sieves and grinding tools.
Artikel-Nr: (142-2595)
Lieferant: BRANSON
Beschreibung: Das Ultraschallbad B200 kann kleinere Gegenstände, wie geologische Proben, Elektro-/Elektronikbauteile und Zeichenfedern sowie zahlreiche kleine Instr...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: HAVER & BOECKER
Beschreibung: It is used for thorough and gentle cleaning of sieves.
Lieferant: BANDELIN-ELECTRONIC
Beschreibung: SONOREX LONGLIFE is the high-power ultrasonic bath for aqueous cleaning solutions with easy to operate turning knob.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom