UV Illuminator, FirstLight®
Lieferant: Analytik Jena
FirstLight®
732-4354EA 3290 EUR
732-4354 732-4353
UV Illuminator, FirstLight®
Transilluminatoren UV-Transilluminatoren
Der FirstLight® UV Illuminator bietet eine sehr gleichmäßige Anregungsquelle für die quantitative Fluoreszenz-Bildgebung für eine breite Palette von Genomik- und Proteomikanwendungen, einschließlich elektrophoretischer Trennung und Quantifizierung von 1D- und 2D-Proteintrennungen, Festphasen-Immunoassays sowie DNS- und RNS-Quantifizierung. Der UV Illuminator emittiert eine UV-Anregung bei 302 nm.
  • Erzeugt einen Abweichungskoeffizienten von <5% über den gesamten Filterbereich
  • Keine Softwarekorrektur der Gleichförmigkeit erforderlich
  • Die Gleichförmigkeit gewährleistet konsistente Beleuchtung über die gesamte Bildgebungsoberfläche, wodurch qualitativ hochwertige Bilder entstehen
  • Sicherstellung des genauen Vergleichs von Gelen
B×T×H (inkl. Schutzabdeckung): 356×279×143 mm