Sie suchten nach: Transilluminatoren
Transilluminatoren sorgen für eine ausgezeichnete Beleuchtung zur Analyse von transparenten Materialien. Diese Geräte liefern eine hochsensitive Methode zur Detektion doppelsträngiger Nukleinsäuren, die zuvor mit Fluoreszenzfarbstoffen wie Ethidiumbromid oder Acridinorange markiert wurden. Dank ihres niedrigen Energieverbrauchs und ihrer gleichmäßigen Ausleuchtung sind Transilluminatoren ideal zur Betrachtung oder fotografischen Dokumentation von DNA oder PAGE-Elektrophoresegelen. Das kompakte Design vieler Modellen ermöglicht eine leichte Platzierung an Arbeitsplätzen jeder Größe.
Transilluminatoren sorgen für eine ausgezeichnete Beleuchtung zur Analyse von transparenten Materialien. Diese Geräte liefern eine hochsensitive Methode zur Detektion doppelsträngiger Nukleinsäuren, die zuvor mit Fluoreszenzfarbstoffen wie Ethidiumbromid oder Acridinorange markiert wurden. Dank ihres niedrigen Energieverbrauchs und ihrer gleichmäßigen Ausleuchtung sind Transilluminatoren ideal zur Betrachtung oder fotografischen Dokumentation von DNA oder PAGE-Elektrophoresegelen. Das kompakte Design vieler Modellen ermöglicht eine leichte Platzierung an Arbeitsplätzen jeder Größe.
20  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Alle VWR® Transilluminatoren lassen sich für einen einfachen Zugriff herausziehen und bieten eine sehr gleichmäßige Beleuchtung. Die für die Verwendun...
Artikel-Nr: (730-1488)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: The VWR® benchtop transilluminator for stand alone imaging systems is designed for ease of use.
VE: null
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Blaulicht-Transilluminatoren werden häufig als Alternative zu UV-Transilluminatoren verwendet, wenn die Anwender 'sichere Farbstoffe' anstelle von Eth...
Artikel-Nr: (730-1002)
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beschreibung: Die Weißlicht-Transilluminatoren gewährleisten eine gleichmäßige Lichtdiffusion für Autoradiographien, Negative, Röntgenfilme, Filmpositive, Mikrotite...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beschreibung: Alle Labortisch-Transilluminatoren sind kompakt und leicht und stellen eine kostengünstige Alternative zu den Transilluminatoren der High Performance ...
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beschreibung: Die Visi-Blue™ Transilluminatoren sind für SYBR Gold, SYBR Green, GFP und andere bei 460 - 470 nm durch blaues Licht anregbare Proben konzipiert.
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beschreibung: These High Performance UV transilluminators, with four 25 W tubes, provide 100 W of high intensity and uniform UV illumination for high fluorescence a...
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beschreibung: Diese UV/Weißlicht-Transilluminatoren umfassen nebeneinander angeordnete Weißlicht- und UV-Arbeitsbereiche. Das Weißlicht kann für die Betrachtung von...
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beschreibung: Die speziell konzipierte Converter-Platte wandelt UV-Strahlung vom Transilluminator mit Hilfe eines Weißlichtdiffusors um, sodass Coomassie® Blau- ode...
Artikel-Nr: (UVPA38-0325-01)
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beschreibung: UV Transilluminator
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (EMBILI-1300)
Lieferant: EMBITEC
Beschreibung: Compact benchtop illuminator helps to visually identify a specific sample well, complete lanes or rows, to aid in loading 96-well plates.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (733-2005)
Lieferant: EDVOTEK EUROPE LTD
Beschreibung: The TruBlu™ blue light transilluminator is ideal for viewing DNA gels stained with SYBR® Safe, thus eliminating the need for UV light or ethidium brom...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (EMBIVL-1200)
Lieferant: EMBITEC
Beschreibung: Compact benchtop illuminator helps to visually identify a specific sample well, complete lanes or rows, to aid in loading 96-well plates.
VE: 1 * 1 SET
Artikel-Nr: (EMBILI-2100)
Lieferant: EMBITEC
Beschreibung: Compact benchtop illuminator helps to visually identify a specific sample well, complete lanes or rows, to aid in loading 384-well or 96-well plates.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (EMBILI-1200)
Lieferant: EMBITEC
Beschreibung: Compact benchtop illuminator that helps visually identify a specific sample well, complete lanes or rows, to aid in loading 96-well plates.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Vilber Lourmat
Beschreibung: White light, ECX-F20.W V1, Leistung: 5×8 W, Filtergröße: 200×200 mm
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom