Der Trübungsgrad des Wassers ist ein Maß für die Wasserqualität: Eine Flüssigkeit ist trübe, wenn sie ungelöste Schwebstoffe wie Partikel oder Bakterien enthält.
- Batterieleistung reicht für mehr als 5000 Messungen
- Größere Präzision, einsatzbereite und nicht toxische Standards
- Tragbar und batteriebetrieben für die Analyse vor Ort
Diese Partikel streuen einfallendes Licht in viele Richtungen. Das im Winkel von 90 Grad gestreute Licht wird gemessen. Nephelometrie ist die Messung der Trübung. Je klarer eine Flüssigkeit ist, um so geringer ist die Trübung. Die Einheit der Trübung ist Nephelometric Turbidity Units (NTU). Trinkwasser hat maximal 5 NTU, Abwasser mehr als 2000 NTU.
Standards: Nach ISO 7027 ist eine IR-LED-Lichtquelle (Infrarot) mit einer Wellenlänge von 860 nm vorgeschrieben (IR-Modelle). Die US EPA-Methode 180.1 sowie die APHA-AWWA-WPCF-Methode erfordern eine Messung mit Weißlicht aus einer Wolfram-Lichtquelle (T-Modelle). AMCO‑AEPA‑1® Mikrosphären sind primäre Standards gemäß US EPA-Methode 180.1. Entsprechend der Norm EN ISO 7027 gelten diese Standards als alternative Sekundärstandards zu frischen Formazin-Suspensionen.
Lieferumfang: Für jeden Turbiquant ist das entsprechende Set mit Kalibrierungs-Standards erforderlich, das separat zu erwerben ist.
Bitte beachten No GLP function.