Digitale Präzisionsthermometer, testo 922 und 925
Lieferant: Testo
620-1203EA 132 EUR
620-1203 620-1204
Digitale Präzisionsthermometer, testo 922 und 925
Thermometer Digitalthermometer
Digitale Thermometer mit Typ-K-Verbindungen.
  • „HOLD“-Taste zum Festhalten von Werten
  • Kontinuierliche Anzeige de maximalen/minimalen Werte
  • Daten können direkt über einen Drucker gedruckt werden
Modell 922 (620-1203): Dieses Zweikanal-Differenzialthermometer zeichnet Temperaturwerte von zwei angeschlossenen Thermoelementen gleichzeitig auf und zeigt sie an.
Modell 925 (620-1204): Dieses Einkanal-Thermometer verfügt über einen Anschluss für schnelle Thermoelementfühler und über einen akustischen Alarm bei Grenzwertüberschreitung.
Lieferumfang: Supplied with nine volt battery and calibration protocol. Probe is not included - additional probes, including radio probes are avilable on request. A suitable printer also needs to be ordered separately. Please contact your local Avantor office for details.
Gemäß der Norm EN 60584-2, die Genauigkeit der Klasse 1 bezieht sich auf −40…+1000 °C (Typ K), der Klasse 2 auf −40…+1200 °C (Typ K) und der Klasse 3 auf −200…+40 °C (Typ K).