Dank der NTC-Technologie im Thermometer, können Sie auch in Umgebungen mit extrem niedrigen Temperaturen zuverlässige Temperaturmessungen durchführen.
- Besonders präzise, auch in niedrigen Temperaturbereichen, z.B. in Kühlhäusern
- Ein ansteckbarer Temperaturfühler und ein Funkfühler für zahlreiche Praxisanforderungen sind optional erhältlich
- Benutzerdefinierte Schwellenwerte; akustische Alarmmeldungen bei Überschreitung von Schwellenwerten
- Großes, zweizeiliges Display
- Min/max-Werte Erkennung
- Auto-hold, hält den letzten Messwert fest
Ideale Verwendung in Lagerräumen, Kühllager und Außenbereichen.
Standards: HACCP-konform, zertifiziert nach EN 13485 für den Einsatz im Lebensmittelbereich.
Lieferumfang: Wird mit einer neun-Volt-Batterie 6F22 und einem Kalibrierprotokoll geliefert, ohne Fühler. Fühler müssen separat bestellt werden.