Lebensmittelthermometer, TDC 110
Lieferant: Ebro
620-1688EA 25.5 EUR
620-1688
Lebensmittelthermometer, TDC 110
Thermometer Digitalthermometer Digitalthermometer mit Fühler
Das kostengünstige TDC 110 ist ein robustes und stoßfestes Thermometer, das für schnelle Temperaturprüfungen in der Lebensmittelindustrie, in Metzgereien und Bäckereien geeignet ist. Es können Luftmessungen sowie Messungen in Flüssigkeiten und in weichen Materialien durchgeführt werden.
  • LCD-Anzeige von 7 mm
  • Umschaltbar zwischen °C und °F
  • Automatische Abschaltung nach 10 Minuten Inaktivität
Fester NTC-Edelstahlfühler, spitz (L×Ø: 120×4 mm)
Lieferumfang: Lieferung mit austauschbarer Batterie und Nadelschutz zur Vermeidung von Verletzungen.