Magnetrührer, Biostir®
Lieferant: DWK Life Sciences
391-0061EA 2520 EUR
391-0061 391-0060 391-0063 391-0062
Magnetrührer, Biostir®
Rührer Magnetrührer
  • Zur Auswahl stehen Modelle mit einer oder vier Rührstellen
  • Der sanft laufende Motor reduziert die Wärmeabgabe an das zu rührende Medium
  • Mit konstantem Drehzahlmodus, Intervalstart-Modus oder Rührmodus mit 2 Geschwindigkeiten programmierbar
  • Das Modell mit 4 Rührstellen verfügt über einen Timer und automatische Abschaltung
  • Verwendung bei bis zu 50 °C in CO₂-haltiger Umgebung mit nicht-kondensierender Feuchtigkeit
Es gibt verschiedene automatische Betriebsmodi zur Optimierung des Zellwachstums: konstanter Drehzahlmodus - sanfter Anlauf bis zur konstanten Rührgeschwindigkeit, geeignet für Suspensionskulturen. Intervalstart-Modus - schaltet den Rührer sanft an und nach einer bestimmten Anzahl an Zyklen wieder aus: danach läuft der Rührer mit konstanter Drehzahl, die von der zur Zellanhaftung verwendeten Drehzahl abweichen kann. Dieser Modus ist besonders praktisch zur Zellanhaftung an Mikrocarrier-Perlen. Nach der Zellanhaftung müssen die Kulturen nicht beobachtet werden und der Rührer muss nicht in den konstanten Rührmodus umgeschaltet werden. Rührmodus mit 2 Geschwindigkeiten - der Rührer läuft langsam an, bis er eine vorher eingestellte Drehzahl erreicht, die dann für eine vom Benutzer festgelegte Zeit beibehalten wird. Der Rührer wechselt dann sanft auf eine endgültige, konstante Drehzahl, die auch für Mikrocarrier-Anwendungen geeignet ist. Alle diese Modi bieten vollständige Kontrolle über die Anzahl der Zyklen und Rührgeschwindigkeiten und gewährleisten Konsistenz.
Bestellinformation: Optionale Fernsteuerung mit Kabel (3,6 m) zur Platzierung des Rührers in einen Inkubator erhältlich.