VWR®, Magnetrührer, lab disc
Lieferant: VWR
VWR®
442-0883EA 290 EUR
442-0883
VWR®, Magnetrührer, lab disc
Rührer Magnetrührer
Sehr flacher, kompakter Magnetrührer ohne bewegliche Teile. Wechselt die Drehrichtung alle 30 Sekunden automatisch, wodurch eine optimale Durchmischung erzielt wird.
  • Wählbarer Drehrichtungswechsel
  • Verschleißfreier Antrieb
  • Aufstellfläche und Gehäuse aus chemisch widerstandsfähigen Materialien
  • Rutschfester, sicherer Stand
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 65
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten: Zwei Becher (150 ml) und drei Magnetrührstäbchen (10 mm, 20 mm, 30 mm).