Elektronisches Kontaktthermometer, VT-5
442-0573EA 337 EUR
442-0573
Elektronisches Kontaktthermometer, VT-5
Thermometer Digitalthermometer Digitalthermometer für allgemeine Anwendungen
Ideal für eine genaue Temperaturkontrolle besonders in Verbindung mit VWR®-Heizplatten und Magnetrührern mit Heizplatte, sowie mit anderen Geräten mit Buchsen für Kontaktthermometer gemäß DIN 12878, Klasse 2.
  • Zur Aufrechterhaltung der eingestellten Temperatur des Mediums ohne Temperaturspitzen
  • Sicherstellung einer präzisen Temperaturkontrolle auch im nicht überwachten Betrieb
  • Anzeige der Ist-Temperatur der Probe auf dem leicht ablesbaren Digitaldisplay
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 54
Bitte beachten * plus Fühlertoleranz PT 1000