Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (2)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
Sie suchten nach:
Biophotometer
13  Ergebnisse wurden gefunden
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/19/18989319.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Lieferant:  Thermo Scientific
Beschreibung:   Die Genesys 10S Bio sind UV/Vis-Doppelstrahlgeräte für Wellenlängenscans mit verbesserter Leistung.
Lieferant:  BIOCHROM (SCIE-PLAS LTD)
Beschreibung:   NanoVue Plus Spektralphotometer für Mikrovolumen eignen sich für die Messung von Nukleinsäuren und Proteinproben mit niedrigen Probenvolumen.
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  BIOCHROM (SCIE-PLAS LTD)
Beschreibung:   Das SimpliNano Spektralphotometer ist ein einfach zu bedienendes, zuverlässiges Gerät zur Messung von Nukleinsäuren und Proteinproben.
Lieferant:  Molecular Devices
Beschreibung:   Schnelle, genaue DNA-, RNA- und Proteinquantifizierung in einem One-Touch-Absorptions-Mikrovolumen-Reader mit Gesamtspektrumaufnahme.
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  BIOCHROM (SCIE-PLAS LTD)
Beschreibung:   Das GeneQuant 1300 ist mit einer Reihe an Methoden für die Quantifizierung von Proteinen, Nukleinsäuren und bakteriellen Zellkulturen vorprogramm...
Lieferant:  Cole-Parmer
Beschreibung:   The Genova Plus is dedicated to life science analysis. It allows the measurement of DNA concentrations and purity ratios using wavelengths recorded at...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  BIOCHROM (SCIE-PLAS LTD)
Beschreibung:   GeneQuant 100 is a compact spectrophotometer with predefined methods for nucleic acid purification, protein assays and cell culture density measuremen...
Lieferant:  THERMO FISHER (NANODROP)
Beschreibung:   Das neue NanoDrop™ ONE vereint sämtliche Vorteile, welche die NanoDrop™ Familie weltweit berühmt gemacht haben. Als ˈStand-Aloneˈ-System mit integrier...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 13
  1  2  Nächste