Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Objektträger-Färbeautomaten
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/04/18989804.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Sortieren nach:
Lieferant:  THARMAC GmbH
Beschreibung:   The Cellstain® 15 is a fully automated stainer for Papanicolaou, HE and other stainings.
Lieferant:  THARMAC GmbH
Beschreibung:   Automated stainer with six staining troughs for all staining protocols with up to six different chemicals (Gram, Pappenheim staining ...).
Lieferant:  Bel-Art
Beschreibung:   Universal slide rack, staining dish, and slide rack storage box for histology, microbiology, and other slide staining needs.
Lieferant:  THARMAC GmbH
Beschreibung:   Der Cellstain 7 kann mit vier vorinstallierten Färbeprogrammen individuell für Ihr Labor angepasst werden: May-Grünwald, May-Grünwald- Giemsa, Leishma...
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (THAR800-30)
Lieferant:  THARMAC GmbH
Beschreibung:   The CellStain® 23 features programming unit for individually adjustable steps in staining, rinsing and drying stations and implements of different sta...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  LEICA MICROSYSTEMS
Beschreibung:   Programmable stainer for high flexibility and reliability in histology and cytology featuring walk-away convenience. As soon as the staining procedure...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  KLINIPATH (PL)
Beschreibung:   SurePath® LBC kit contains Prepmate® syringe, precoat slides, density reagent, stain, aspirator tips, transfer tips, settling chambers and centrifuge ...
Artikel-Nr: (SLEE12000205)
Lieferant:  Slee
Beschreibung:   The MSM/24 carousel stainer with increased user safety with fume extraction efficiently eliminates hazardous fumes.
VE:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 9
  1  2  Nächste