VWR®, Vortex-Schüttler
Lieferant: VWR
VWR®
444-0202EA 429 EUR
444-0202 444-0204 444-0203 444-7046 444-2791
VWR®, Vortex-Schüttler
Schüttler Vortex-Schüttler
Entwickelt für kräftiges, gleichmäßiges Vortexen bei einer großen Bandbreite von Anwendungen mit minimaler Vibration. Zur Verwendung mit Kolben, Bechergläsern, Röhrchen und Mikrotiterplatten. Die stufenlos einstellbare Drehzahl ermöglicht ein Anfahren bei niedrigen Drehzahlen für sanftes Schütteln der Proben. Schweres Basisteil mit korrosionsbeständiger Lackierung; die Vortexer bleiben stabil auf dem Arbeitstisch stehen. Der digitale Vortex-Mixer eignet sich ideal für Anwendungen, die wiederholbare Resultate erfordern. Er verfügt über Touchpad-Bedienelemente und LED-Anzeigen für genaue Einstellung der Drehzahl und der Zeit. Die Zeitschaltuhr zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet die Einheit ab, wenn sie bei einer benutzerdefinierten Zeitvorgabe bis auf Null abgelaufen ist. Es sind zwei Betriebsmodi verfügbar: Dauerbetrieb (bei Verwendung von zusätzlichen Aufsätzen) oder Tastmodus (Aktivierung des Mischvorgangs durch Drücken auf den Aufsatz).
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Dauerbetrieb oder Tastmodus
  • Das digitale Modell verfügt über Mikroprozessorsteuerung und LED-Anzeige für Geschwindigkeit und Zeit
  • Zeitschaltuhr (nur digitales Modell)
Lieferumfang: Lieferung mit einer Noppenkappe zum Mischen von Röhrchen und kleinen Gefäßen mit Tastmodus und einem Schüttelteller mit einem Noppen-Durchmesser von 76 mm zum leichteren Mischen von Bechergläsern und Kolben im Tastmodus. Weiteres Zubehör muss separat bestellt werden.
Bitte beachten * je nach Aufsatz und Beladung. Bei Verwendung von Schaumstoffeinlagen mit Einsätzen beträgt die maximal empfohlene Drehzahl 900 min-1.